Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur chauffant multiposition AM 4
Code produit 30042336 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE / UK / AUS / CN
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
30042336 UE / UK / AUS / CN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30042336 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F20500590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.60€
    1648.00€ / 1 pièces
    Économisez 202.60€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'agitateur chauffant multiposition AM 4 est un agitateur chauffant robuste à quatre positions indépendantes conçu pour garantir la sécurité, un brassage puissant et un excellent chauffage pour les applications de base.
Performances constantes d'agitation et de chauffage
  • Agitateur chauffant multipositions pour applications de base et diverses tâches de routine dans les laboratoires industriels et d'exploitation des ressources.
  • Moteur sans balais puissant pour les applications de laboratoire quotidiennes, permettant d'agiter des volumes jusqu'à 4 béchers de 15 L chacun (H 2 O)
  • En tournant les boutons de gauche pour chaque position indépendante, il est possible de régler la température de la plaque jusqu'à 310 °C, °tandis que ceux de droite permettent de régler la vitesse d'agitation de 100 à 1500 tr/min.
  • Équipé de la technologie VELP SpeedServo™ Technologie de compensation du couple assurant une vitesse constante même en cas de changement de viscosité du fluide
Facile à utiliser, sûr et conçu pour durer.
  • La plaque supérieure en alliage d'aluminium de 135 mm de diamètre assure une homogénéité de température et un transfert de chaleur optimal sur toute la surface.
  • Quatre voyants lumineux informent en permanence l'utilisateur lorsque le chauffage est allumé.
  • Les icônes restent allumées lorsque la température de la plaque dépasse 50 °C, même si l'appareil est éteint.
  • Les composants électroniques internes sont protégés par des disques isolants qui, associés au boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, permettent à l'AM 4 de résister aux environnements et applications de laboratoire les plus exigeants.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Tension 230 V
Matériau du corps Structure en fonte d’aluminium métallique
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) Jusqu’à 310 °C
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 15 L
Type de bouchon UE / UK / AUS / CN
Nbre de positions 4
Taille max. du récipient 15 L
Plage d’agitation 100 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 715 x 90 x 270 mm
Affichage Analogique