Learn More
Fisherbrand™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré avec bouchon
Code produit 11319443 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
Tolérance:
± 0,15 ml
±0,01 mL
±0,04 mL
±0,25 ml
±0.06 ml
±0.4 ml
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Tolérance Conditionnement
11319443 100 ml 12/21 ±0,01 mL 5 pièces
11359443 1000 ml 24/29 ±0.4 ml 2 pièces
11379433 10 ml 10/19 ±0,04 mL 5 pièces
11329443 200 ml 14/23 ± 0,15 ml 2 pièces
11339443 250 ml 14/23 ± 0,15 ml 2 pièces
11389433 20 ml 10/19 ±0,04 mL 5 pièces
11399433 25 ml 10/19 ±0,04 mL 5 pièces
11349443 500 ml 19/24 ±0,25 ml 2 pièces
11309443 50 ml 12/21 ±0.06 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11319443
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La fiole jaugée en verre borosilicaté ambré comprend un bouchon en polyéthylène interchangeable.
Le flacon volumétrique en verre borosilicaté ambré inclut un bouchon en PE interchangeable.
  • Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable.
  • Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu’un code de renouvellement de commande individuel.
  • Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12691
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 170 mm
Nbre par carton 5boîte
Tolérance ±0,01 mL
Graduated Oui
Classe A
Type de bouchon Couvercle
Diamètre (métrique) externe 61 mm
Taille du bouchon 12/21