Learn More
Fisherbrand™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré avec bouchon
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Le flacon volumétrique en verre borosilicaté ambré inclut un bouchon en PE interchangeable.
Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable. Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu’un code de renouvellement de commande individuel. Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 1042, DIN 12664 |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 89 mm |
| Tolérance | ±0,04 mL |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |
| Taille du bouchon | 10/19 |