Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre ronds Boston ambrés avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Code produit 16154657 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1 000 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
108 pièces
12 pièces
160 pièces
24 pièces
288 pièces
48 pièces
60 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture unitSize
16154657 30 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 48 pièces
16144407 60 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16194407 60 ml Pâte / vinyle 288 pièces
16174407 120 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16144397 120 ml Pâte / vinyle 160 pièces
16154397 240 ml Pâte / vinyle 108 pièces
16184407 240 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 pièces
16164397 480 ml Pâte / vinyle 60 pièces
16154407 480 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 pièces
16144417 950 ml Pâte / vinyle 12 pièces
16164407 1 000 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 16154657
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
View all promotions
Expédition estimée: 09-09-2026
Add to basket
Add to basket
Le verre sodocalcique de type III rond Boston ambré est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons en polypropylène blanc fixés pour maintenir la propreté.
Le verre sodocalcique Boston rond, couleur ambre, de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionné dans des boîtes pratiques avec bouchons en polypropylène blancs intégrés pour garantir la propreté
  • Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la protection contre les UV sont importantes
  • Dotés d’une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d’un corps rond
  • Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
  • La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d’onde du spectre ultraviolet, garantit l’intégrité du stockage à long terme et offre une excellente protection pour le contenu sensible aux UV
  • Le bouchon en polypropylène blanc offre une bonne résistance aux chocs, une bonne résistance thermique et une bonne flexibilité
Specifications
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe du col 18 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 10 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 48
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 20-400
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 79 mm
Type de produit Flacon rond Boston
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 31 mm