Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ronds Boston ambrés sans bouchons
GREENER_CHOICE
Code produit 16164507 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Conditionnement:
108 pièces
160 pièces
288 pièces
60 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16164507 60 ml 288 pièces
16144507 120 ml 160 pièces
16154507 240 ml 108 pièces
16124507 480 ml 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16164507
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre sodocalcique de type III est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
  • Dotés d’une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d’un corps rond
  • Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
  • La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d’onde du spectre ultraviolet
  • Assurent l’intégrité du stockage à long terme et de la protection du contenu sensible aux UV
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe du col 18 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 10 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 288
Finition de col 20-400
Closure Included Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 94 mm
Type de produit Flacon rond Boston
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 39 mm