Learn More
Wheaton™ Flacons de diagnostic en verre ambré de type 1
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Deux configurations de bouchons possibles : bouchon / bouchon de lyophilisation en PP ou bouchon pour urée revêtu d’EPE
- Les bouchons pour lyophilisateur démontrent une absorption d’humidité très faible
- Le rayon de fond spécialement conçu offre une meilleure résistance pour les applications de lyophilisation
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| À utiliser avec (application) | Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques |
| Type de goulot | À vis |
| Modèle | Tubulaire |
| Type de filetage | À vis |
| Quantité | 154/boîte |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?