Learn More
Neville and More™ Flacon Alpha en verre ambré avec bouchon inviolable, 150 ml
Code produit 17871277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17871277 150 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17871277 Fournisseur Neville and More™ Code fournisseur 305871
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouteille de sirop ambré avec bouchon inviolable.
  • Col de 28 mm
  • Bouchon blanc doublé de LDPE
Spécification
Capacité (métrique) 150 ml
Couleur Ambré
Matériau Verre (type 3)
Quantité 1 flacon
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Fileté
Fit for Purpose Qualité certifiée
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 5 oz
Forme Épaules inclinées
Certifications/Conformité Aucun
Jetable Usage unique
Type de produit Alpha Bottle