Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds ambrés à pré-nettoyage personnalisé
Code produit 13168063 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13168063 250 ml 12 pièces
11744289 60 ml 24 pièces
13137474 125 ml 24 pièces
13127474 500 ml 12 pièces
11754289 1 000 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13168063
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons Boston ronds ambrés à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
  • Col étroit
  • Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
  • Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz
Procédure de nettoyage Eau purifiée USP
Couleur Ambré
Matériau Verre
Quantité 12/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PTFE
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Type de produit Flacon rond Boston
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon PTFE
Taille du bouchon 24-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis