Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre ambrés avec bouchons à vis noirs pour urée
Code produit 11358023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Conditionnement:
20 pièces
40 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
11358023 15 ml 28/R3 40 pièces
12317148 30 ml 33/R3 40 pièces
12327148 60 ml 38/R3 40 pièces
12347148 125 ml 38/R3 40 pièces
12367148 250 ml 48/R3 20 pièces
12387148 500 ml 58/R3 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11358023 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 11358023
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons pour vos applications générales de stockage. Les flacons pour poudre à col large en verre ambré Azpack™ avec bouchons à vis noirs pour urée assurent la protection des liquides sensibles à la lumière.
  • Fabriqués en verre sodocalcique ambré
  • Comprend un bouchon à vis noir pour urée
  • Bouchon revêtu de PVDC
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
Couleur Ambré
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 40/boîte
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 55 mm
Joint de fermeture Face PVDC en pâte de bois
Matériau du bouchon Urée
Taille du bouchon 28/R3
Diamètre (métrique) 33 mm
Type de bouchon Bouchon à vis