Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit ambré en PEHD
Code produit 11947924 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
24-400
28-400
38-430
Conditionnement:
24 pièces
72 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Finition de col unitSize
11947924 500 ml 28-400 -
11937944 125 ml 24-400 72 pièces
11947944 250 ml 24-400 72 pièces
11927914 1000 ml 38-430 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11947924
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bouchons vissant 100 mm en polypropylène ambré
Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.
Protection des matières photosensibles pendant l’échantillonnage, l’expédition ou le stockage
  • En PE haute densité ambré
  • Disponibles en diverses capacités
Les récipients en PEHD Fisherbrand peuvent être utilisés pour un stockage à long terme, mais l’exposition directe aux UV est déconseillée.
Compliance
Conforme à la pharmacopée américaine 661 (récipients, transmission de la lumière).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 17 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 200 ml (17 oz)
Couleur Ambré
Matériau PEHD
Finition de col 28-400
Certifications/Conformité Norme de pharmacopée américaine 661
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis