Includes
Bouchons vissant 100 mm en polypropylène ambré
Protection des matières photosensibles pendant l’échantillonnage, l’expédition ou le stockage
- En PE haute densité ambré
- Disponibles en diverses capacités
Les récipients en PEHD Fisherbrand peuvent être utilisés pour un stockage à long terme, mais l’exposition directe aux UV est déconseillée.
Compliance
Conforme à la pharmacopée américaine 661 (récipients, transmission de la lumière).
Spécification
Spécification
| Capacité | 8.45 oz, 250 ml |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | PEHD |
| Finition de col | 24-400 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 24-400 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |