Learn More
Glassco Bouteille de réactif ambré, bouchon à vis
Code produit 32108083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
32108083 100 mL 10 pièces
32108076 250 mL 10 pièces
32108078 500 mL 10 pièces
32108084 1 L 10 pièces
32108080 2 L 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 32108083 Fournisseur Glassco Code fournisseur EU275.202.01
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La bouteille de réactif avec bouchon vissé en polypropylène et bague de coulement est conforme aux normes DIN/ISO 4796.
  • Bouteilles de réactif ambré avec bouchon à vis GL-45 et anneau de versement.
  • La capacité varie de 100 mL à 2 L.
  • Fabriqué en verre Boro 3.3.
  • Conforme aux normes DIN/ISO 4796.
  • Bouchon à vis en polypropylène autoclavable.
  • Anneau de versement sans goutte en polypropylène.
  • Graduation à échelle nette et grande zone de correction.
  • Les biberons sont autoclavables et peuvent être stérilisés.
  • Résiste aux températures élevées.
  • Très résistante aux produits chimiques et très résistante à la mécanique.
  • Imprimé avec un code de retracement.
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Couleur Ambré
Comprend Imprimé avec le code Retrace
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Pk.
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Fit for Purpose Qualité certifiée
Hauteur (métrique) 100 mm
Chemical Label Blanc
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 56 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Certifications/Conformité DIN/ISO 4796
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de réactif