Learn More
Fisherbrand™ Bouteille en verre sodocalcique avec bouchon à vis, ambre
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) interne | 46,1mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| D.I. du col (métrique) | 28 mm |
| Nb par paquet | 20/boîte |
| Quantité | 20/boîte |
| Matériau de la vis | Polypropylène |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | À cônes multiples |
| Afficher plus |