Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique ambré avec bouchon conique
Code produit 12850944 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12850944 15 ml 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12850944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.57€
    19.10€ / 40 pièces
    Économisez 118.47€
    86% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon en verre Alpha de type 3 avec un col de 28 mm équipé d’un bouchon inviolable en PP.
  • Gamme ISO pour liquides.
  • Avec bouchon inviolable Vistop en polypropylène blanc et revêtement polycone.
  • Ambré
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) interne 33 mm
Plage de volumes de remplissage 22 ml
Matériau Verre sodocalcique
D.I. du col (métrique) 28 mm
Nb par paquet 40/boîte
Quantité 40 boîte
Matériau de la vis Polypropylène
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement À cônes multiples
Capacité nominale 15 ml
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 52 mm
Joint de fermeture À cônes multiples
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 33 mm
Type de bouchon Rétreint
Forme Rond
Type de produit Bouteille Alpha