Learn More
Fisherbrand™ Bouteille en verre sodocalcique ambré avec bouchon ajusté de 28 mm
Code produit 11377114 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11377114 60 ml 40 pièces
11367114 30 ml 40 pièces
12880944 100 ml 20 pièces
12890944 150 ml 20 pièces
12800954 250 ml 20 pièces
12810954 500 ml 10 pièces
12820954 1000 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11377114
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez le flacon en verre sodocalcique ambré Fisherbrand™ avec bouchon ajusté de 28 mm dans votre laboratoire pour stocker et manipuler les milieux nécessaires à vos expériences.
  • Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
  • Certification ISO
  • Verre sodocalcique ambré
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) interne 38,6mm
Matériau Verre (type 3)
D.I. du col (métrique) 28 mm
Nb par paquet 40/boîte
Quantité 40 boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PEBD
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 94 mm
Matériau du bouchon PE-HD
Diamètre (métrique) 94 mm
Forme Rond
Certifications/Conformité ISO
Type de produit Flacon de laboratoire