Learn More
Fisherbrand™ Bouteille en verre sodocalcique ambré avec bouchon ajusté de 28 mm
Code produit 12800954 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12800954 250 ml 20 pièces
11367114 30 ml 40 pièces
11377114 60 ml 40 pièces
12880944 100 ml 20 pièces
12890944 150 ml 20 pièces
12810954 500 ml 10 pièces
12820954 1000 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12800954
Quantité Prix
1 101.69€ / 20 pièces
10 91.50€ / 20 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Utilisez le flacon en verre sodocalcique ambré Fisherbrand™ avec bouchon ajusté de 28 mm dans votre laboratoire pour stocker et manipuler les milieux nécessaires à vos expériences.
  • Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
  • Certification ISO
  • Verre sodocalcique ambré
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) interne 62 mm
Matériau Verre (type 3)
D.I. du col (métrique) 28 mm
Nb par paquet 20/boîte
Quantité 20/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PEBD
Capacité nominale 250 ml
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 143 mm
Matériau du bouchon PE-HD
Diamètre (métrique) 62 mm
Forme Rond
Certifications/Conformité ISO
Type de produit Flacon de laboratoire