Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre pour conditionnement à col large ambrés avec bouchons phénoliques noirs
GREENER_CHOICE
Code produit 16144367 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
Conditionnement:
24 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16144367 30 ml 24 pièces
16164367 120 ml 24 pièces
16154367 60 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16144367
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Verre sodocalcique ambré, USP type III, idéal pour le stockage d’échantillons sensibles à la lumière ou de poudres sèches. Suppression facile du contenu
  • Dotés d’une large ouverture, ce qui les rend idéals pour une utilisation générale
  • La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes et peut être utilisée pour les solides photosensibles
  • Flacons de vitamines classiques po
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe du col 25 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 16 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 28-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 65 mm
Type de produit Flacon de conditionneur à col large
Joint de fermeture Cône en polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 36 mm