Learn More
FISHERBRAND™ Flacons en verre pour conditionnement à col large ambrés avec bouchons phénoliques noirs
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Le verre soda-chaux ambré USP de type III filtre les longueurs d’onde ultraviolettes pour protéger les échantillons photosensibles et les poudres sèches
- Une large ouverture de la bouche permet d’ajouter et d’enlever facilement le contenu
- Les capuchons phénoliques noirs offrent un joint sécurisé et fiable
- Conception classique de bouteille emballée adaptée aux applications pharmaceutiques et d’emballage de laboratoire
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe du col | 29 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 24 |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Finition de col | 33-400 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |