Learn More
FISHERBRAND™ Flacons en verre pour conditionnement à col large ambrés avec bouchons phénoliques noirs
Code produit 16164367 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
Conditionnement:
24 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16164367 120 ml 24 pièces
16144367 30 ml 24 pièces
16154367 60 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16164367
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Verre sodocalcique ambré, USP type III, idéal pour le stockage d’échantillons sensibles à la lumière ou de poudres sèches. Suppression facile du contenu
  • Dotés d’une large ouverture, ce qui les rend idéals pour une utilisation générale
  • La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes et peut être utilisée pour les solides photosensibles
  • Flacons de vitamines classiques po
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Couleur Ambré
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Stérilité Non-sterile
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 38-400
Closure Included Oui
Graduated No
Bouche Wide
Joint de fermeture Cône en polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz.
Forme Round
Type de produit Wide Mouth Packer Bottle