Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc
GREENER_CHOICE
Code produit 16174457 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1 250 ml
2 500 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
12 pièces
216 pièces
24 pièces
6 pièces
624 pièces
720 pièces
912 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture unitSize
16174457 15 ml Pâte / vinyle 624 pièces
16184357 30 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16184477 2 500 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 pièces
16104367 120 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16134367 950 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 pièces
16164457 1 250 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 6 pièces
16194357 60 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16174477 6 ml Pâte / vinyle 720 pièces
16114367 250 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16124367 500 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 pièces
16174367 60 ml Pâte / vinyle 216 pièces
16194477 8 ml Pâte / vinyle 912 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 16174457
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre sodocalcique ambré, USP type III, idéal pour le stockage d’échantillons sensibles à la lumière ou de poudres sèches. Suppression facile du contenu.
  • Large ouverture pour faciliter le transfert de contenu
  • La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes, pour les solides sensibles à la lumière
  • Flacons à vitamines classiques pour emballage pharmaceutique
  • Souvent utilisés dans les applications chimiques et environnementales
  • Les bouchons offrent une bonne résistance aux chocs et une bonne souplesse, et peuvent être refondus après mise en forme
  • Le revêtement du bouchon est un vinyle appliqué sur papier filmé de polyéthylène haute densité, et est ensuite laminé sur carton de pâte
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,5 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe du col 25 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 16 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 53 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 624
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 28-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 50 mm
Type de produit Flacon de conditionneur à col large
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 31 mm