Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc
GREENER_CHOICE
Code produit 16164357 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Quantité:
12
24
36
60
84
180
Conditionnement:
12 pièces
180 pièces
24 pièces
36 pièces
60 pièces
84 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité unitSize
16164357 500 ml 12 12 pièces
16124357 30 ml 24 24 pièces
16134357 60 ml 24 24 pièces
16144357 120 ml 24 24 pièces
16184367 120 ml 180 180 pièces
16154357 250 ml 24 24 pièces
16194367 250 ml 84 84 pièces
16104377 500 ml 60 60 pièces
16174357 950 ml 12 12 pièces
16114377 950 ml 36 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16164357
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons en verre pour conditionnement à col large ambrés Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blancs sont parfaits pour le stockage d’échantillons photosensibles ou de poudres sèches.
  • Disposent d’une large ouverture pour en faire le flacon à usage général idéal pour les solides
  • La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes, faisant ainsi des conditionnements ambrés des conditionnements idéals pour les solides photosensibles
  • Les conditionnements ambrés sont les flacons pour vitamines classiques et sont souvent utilisés dans le conditionnement pharmaceutique
  • Transfert facile du contenu
  • Bonne résistance aux impacts et bonne flexibilité
  • Les bouchons peuvent être refondus après leur formation
  • Le revêtement est un vinyle appliqué sur papier revêtu de polyéthylène haute densité, et est ensuite laminé sur carton de pâte
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe du col 50 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 40 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 149 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 12
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 53-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 146 mm
Type de produit Flacon de conditionneur à col large
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53-400 mm
Diamètre (métrique) 81 mm