Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra-0.5
Code produit 10194304 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
50 kDa
Quantité:
24Pack
500Pack
8Pack
96/boîte
96Pack
Conditionnement:
24 pièces
500 pièces
8 pièces
96 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Quantité unitSize
10194304 50 kDa 24Pack 24 pièces
10795785 3 kDa 8Pack -
10212584 3 kDa 24Pack 24 pièces
10704645 3 kDa 96Pack 96 pièces
10130884 3 kDa 500Pack 500 pièces
10028713 10 kDa 8Pack -
10088753 10 kDa 24Pack 24 pièces
10282244 10 kDa 96/boîte 96 pièces
10150644 10 kDa 500Pack 500 pièces
10505274 30 kDa 8Pack 8 pièces
10012584 30 kDa 24Pack 24 pièces
10256744 30 kDa 96Pack 96 pièces
10328054 30 kDa 500Pack 500 pièces
10378434 50 kDa 8Pack 8 pièces
10695445 50 kDa 96Pack 96 pièces
10257324 50 kDa 500Pack 500 pièces
10527164 100 kDa 8Pack 8 pièces
10114694 100 kDa 24Pack 24 pièces
10388244 100 kDa 96Pack 96 pièces
10398244 100 kDa 500Pack 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 10194304 Fournisseur Merck Code fournisseur UFC505024
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Deux microtubes à centrifuger
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. EMD Amicon™ Les unités de filtration centrifuge ultra-performantes sont dotées de membranes en cellulose régénérée, idéales pour les protéines.& Purification, concentration et dessalage des acides nucléiques.
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons.Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
  • Ultracel à récupération rapide™ - Membranes de cellulose régénérée -PL avec des seuils de coupure moléculaire (MWCO) de 3, 10, 30, 50 ou 100 kDa
  • La membrane verticale réduit la polarisation pour des temps de rotation ultra-rapides (seulement de 10 à 15 min)
  • La membrane thermoscellée élimine la possibilité d’extraction en aval
  • Compatibilité universelle du rotor
  • Récupération élevée de rétentat > 90%
  • Facteurs de concentration élevés de 80 à 100 fois (volume minimal de concentré final : 200 μL)
  • Contrôle aisé des échantillons grâce au boîtier translucide et aux gradations de volume
  • L’accès direct à l’échantillon par pipeteur élimine l’étape de traitement pour récupérer le concentré
La filtration par centrifugation permet
  • la concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans les extraits de culture tissulaire ou les lysats cellulaires
  • Concentration de protéines diluées ou pré-purifiées provenant des éluants de la colonne
  • dessalage et échange de tampon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Matériau (membrane) Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé
MWCO 50 kDa
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 1 cm2
À utiliser avec (application) Purification des protéines, concentration des protéines et dessalage
Matériau de boîtiers Cellulose régénérée (CR)
Comprend Deux microtubes à centrifuger
Force max. 14 000 xG pour une centrifugation de concentration ; 1 000 xG pour une centrifugation inverse
Quantité 24Pack
Type Filtres pour centrifugation
Volume (métrique) 0,5 ml
Longueur (impériale) 0,196 in
Longueur (métrique) 4,99 cm
Diamètre (métrique) 10,8 mm