Includes
Deux microtubes à centrifuger
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons.Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
- Ultracel à récupération rapide™ - Membranes de cellulose régénérée -PL avec des seuils de coupure moléculaire (MWCO) de 3, 10, 30, 50 ou 100 kDa
- La membrane verticale réduit la polarisation pour des temps de rotation ultra-rapides (seulement de 10 à 15 min)
- La membrane thermoscellée élimine la possibilité d’extraction en aval
- Compatibilité universelle du rotor
- Récupération élevée de rétentat > 90%
- Facteurs de concentration élevés de 80 à 100 fois (volume minimal de concentré final : 200 μL)
- Contrôle aisé des échantillons grâce au boîtier translucide et aux gradations de volume
- L’accès direct à l’échantillon par pipeteur élimine l’étape de traitement pour récupérer le concentré
- la concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes
- Purification des composants macromoléculaires présents dans les extraits de culture tissulaire ou les lysats cellulaires
- Concentration de protéines diluées ou pré-purifiées provenant des éluants de la colonne
- dessalage et échange de tampon
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Matériau (membrane) | Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé |
| MWCO | 3 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 7,6 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Purification des protéines, concentration des protéines et dessalage |
| Matériau de boîtiers | Cellulose régénérée (CR) |
| Comprend | Deux microtubes à centrifuger |
| Quantité | 24Pack |
| Type | Filtres pour centrifugation |
| Afficher plus |