Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra-4
Code produit 10254762 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
50 kDa
Quantité:
24Pack
8/boîte
8Pack
96/boîte
96Pack
Diamètre (métrique):
17,2 mm
17,3 mm
22,7 mm
Conditionnement:
24 pièces
8 pièces
96 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Quantité Diamètre (métrique) unitSize
10254762 50 kDa 24Pack 22,7 mm 24 pièces
10131842 50 kDa 8Pack 22,7 mm 8 pièces
10191813 3 kDa 8Pack 22,7 mm 8 pièces
10384823 3 kDa 24Pack 17,3 mm 24 pièces
10283383 3 kDa 96Pack 17,3 mm 96 pièces
10640753 10 kDa 8/boîte 22,7 mm 8 pièces
10341782 10 kDa 24Pack 17,2 mm 24 pièces
10158911 10 kDa 96/boîte 17,3 mm 96 pièces
10677872 30 kDa 8Pack 22,7 mm 8 pièces
10687872 30 kDa 24Pack 22,7 mm 24 pièces
10540962 100 kDa 8Pack 22,7 mm 8 pièces
10638262 100 kDa 24Pack 22,7 mm 24 pièces
10698062 100 kDa 96Pack 22,7 mm 96 pièces
10210342 30 kDa 96Pack 22,7 mm 96 pièces
10264762 50 kDa 96Pack 22,7 mm 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10254762 Fournisseur Merck Code fournisseur UFC805024
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Deux microtubes à centrifuger
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. EMD Amicon™ Les unités de filtration centrifuge ultra-performantes sont dotées de membranes en cellulose régénérée, idéales pour les protéines.& Purification, concentration et dessalage des acides nucléiques.
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. EMD Amicon™ Les unités de filtrante microcentrifugeuses sont munies de membranes en cellulose régénérées qui sont optimales pour les protéines& la clarification, la concentration et la dessation des acides nucléiques.
  • Ultracel à récupération rapide™ - Membranes de cellulose régénérée -PL avec des seuils de coupure moléculaire (MWCO) de 3, 10, 30, 50 ou 100 kDa
  • La membrane verticale réduit la polarisation pour des temps de rotation ultra-rapides (seulement de 10 à 15 min)
  • La membrane thermoscellée élimine la possibilité d’extraction en aval
  • Compatibilité universelle du rotor
  • Récupération élevée de rétentat > 90%
  • Facteurs de concentration élevés de 80 à 100 fois (volume minimal de concentré final : 200 μL)
  • Contrôle aisé des échantillons grâce au boîtier translucide et aux gradations de volume
  • L’accès direct à l’échantillon par pipeteur élimine l’étape de traitement pour récupérer le concentré
La filtration par centrifugation permet
  • la concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans les extraits de culture tissulaire ou les lysats cellulaires
  • Concentration de protéines diluées ou pré-purifiées provenant des éluants de la colonne
  • dessalage et échange de tampon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Matériau (membrane) Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé
MWCO 50 kDa
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 3 cm2
À utiliser avec (application) Purification des protéines, concentration des protéines et dessalage
Matériau de boîtiers Cellulose régénérée (CR)
Comprend Deux microtubes à centrifuger
Quantité 24Pack
Type Filtres pour centrifugation
Volume (métrique) 4 mL
Longueur (métrique) 124 mm
Diamètre (métrique) 22,7 mm