Learn More
Aminophylline, anhydrous, 98%, Thermo Scientific™
A non-selective phosphodiesterase inhibitor
46.60€ - 97.00€
Identifiants chimiques
CAS 317-34-0
Formule moléculaire C16H24N10O4
Poids moléculaire (g/mol) 420.434
Numéro MDL MFCD00013221
Clé InChI FQPFAHBPWDRTLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminophylline, aminophyllin, theophyllamine, cardophyllin, phyllocontin, somophyllin, truphylline, theophylline ethylenediamine, cardiofilina, ethophylline
CID PubChem 9433
Nom IUPAC 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione;ethane-1,2-diamine
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.C(CN)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15463429
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60705.14
25g
46.60€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15473429
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60705.22
100g
97.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away fom strong oxidizing agents.
Spécification
Identifiants chimiques
317-34-0
420.434
FQPFAHBPWDRTLU-UHFFFAOYSA-N
9433
CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.C(CN)N
C16H24N10O4
MFCD00013221
aminophylline, aminophyllin, theophyllamine, cardophyllin, phyllocontin, somophyllin, truphylline, theophylline ethylenediamine, cardiofilina, ethophylline
1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione;ethane-1,2-diamine
Spécification
Aminophylline
317-34-0
MFCD00013221
14,465
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.C(CN)N
420.434
210.21
anhydrous
C16H24N10O4
UN2811
aminophylline, aminophyllin, theophyllamine, cardophyllin, phyllocontin, somophyllin, truphylline, theophylline ethylenediamine, cardiofilina, ethophylline
FQPFAHBPWDRTLU-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione;ethane-1,2-diamine
9433
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-264-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XH5600000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Store at -20°C