Learn More
R&D Systems™ Amisulpride
Beskrivelse
Amisulpride is a potent, selective dopamine D2 and D3 receptor antagonist. Ki values are 2.8 and 3.2 nM respectively for human D2 and D3 and > 1000 nM for human D1, D4 and D5 receptors. Shows selectivity for presynaptic dopamine autoreceptors at low doses and blocks postsynaptic D2/D3 receptors at higher doses. Preferentially interacts with limbic D2-like receptors in vivo. Atypical antipsychotic/antischizophrenic agent with limited extrapyrimidal side effects and a profile distinct from that of haloperidol and remoxipride.
Tekniske data
Tekniske data
| Purity | >98% |
| Gene Alias | DAN 2163 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Type | Amisulpride |
| Molecular Weight (g/mol) | 369.48 |
| Product Line | Tocris |
| Inhibitors | Amisulpride |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?