Få mere at vide
Ammonium Iron(III) Citrate, Reagent Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15657870 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
15657870 500 g Poly bottle 500g
15647870 100 g Poly bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15657870 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. F5879500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Reagent Grade, powder
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-57-5
Molecular Formula C6H11FeNO7+3
Molecular Weight (g/mol) 264.999
InChI Key FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC Name azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Tekniske data
Color Green
Physical Form Solid
Quantity 500 g
Linear Formula C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Packaging Poly bottle
Chemical Name or Material Ammonium iron(III) citrate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.