Learn More
Ammonium Molybdate, TRC
Codice prodotto. 30335616
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30335616 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30335616 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6349282.5G
 Restricted Item
Expédition estimée: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Ammonium Molybdate
CAS 13106-76-8
Quantity 2.5 g
Molecular Formula (NH4)2MoO4
Synonym Ammonium Molybdate, Ammonium Molybdenum Oxide, Diammonium Molybdate, Diammonium Molybdate, Diammonium Tetraoxomolybdate, Molybdic Acid Diammonium Salt
InChI Formula InChI=1S/Mo.2H3N.4O/h;2*1H3;;;;/q-2;;;;;;/p+2
SMILES [NH4+].[NH4+].O=[Mo-2](=O)(=O)=O
IUPAC Name diammonium;tetraoxomolybdenum(2-)
Molecular Weight (g/mol) 196.01
Formula Weight 197.9538
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.