Learn More
Thermo Scientific™ Bandelettes d’amoxicilline M.I.C.Evaluator (M.I.C.E.™)
Déterminez des valeurs précises de concentration minimale inhibitrice (CMI) des antibiotiques à l’aide des bandelettes de test CMI.
Spécification
| Concentration | 256-0,015 µg/ml |
|---|---|
| Description | Bandelettes d’amoxicilline M.I.C.Evaluator (M.I.C.E.™) |
| Contenu et stockage | 2 à 8°C |
Description
Déterminez manuellement, sans peine et avec précision les valeurs de concentration minimale inhibitrice (CMI) à l’aide des bandelettes d’amoxicilline Thermo Scientific™ Oxoid™ M.I.C.Evaluator (M.I.C.E.™).
Avec un conditionnement pratique, les bandelettes M.I.C.E. associent la simplicité de la méthode de diffusion à la précision d’un test CMI.Réalisation facile
- Le format du gradient de concentration spécifique assure un excellent contraste avec l’agar.
- La grande taille de police de caractères facilite la lecture
- La graduation est conforme aux normes internationales
- Ces bandelettes sont adaptées aux besoins cliniques tout en conservant la précision requise pour la recherche.
Faciles à manipuler
- Les bandelettes sortent facilement du sachet une fois celui-ci ouvert.
- L’emballage individuel des bandelettes permet de ne pas avoir à se soucier de la qualité liée à la conservation après ouverture.
- La stabilité des bandelettes individuelles M.I.C.E. est assurée par la présence d’un agent dessicant dans chaque sachet
- Le conditionnement par boites de 10 et 50 bandelettes (en sachet individuel) offre aux utilisateurs un maximum de flexibilité pour personnaliser leurs tests.
- Les boîtes faciles à empiler simplifient le stockage ; tous les antibiotiques sont conservés au réfrigérateur (entre 2 et 8°C)
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin.
Spécification
| 256-0,015 µg/ml | |
| Bandelettes d’amoxicilline M.I.C.Evaluator (M.I.C.E.™) | |
| 2 à 8°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1 an