Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ EcoCloth™
BIOPHARMA
Code produit p-2430523 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
1200 pièces
2100 pièces
3600 pièces
6000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17444502 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) 1200 pièces
17899950 6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm) 6000 pièces
16615514 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 3600 pièces
16625514 12 x 12 in 2100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17444502 Fournisseur Contec™ Code fournisseur AMEC0001
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotées d’une meilleure absorbance et des performances économiques supérieures grâce à la légèreté de leur structure. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ sont plus absorbantes que les lingettes en cellulose/polyester de poids standard comparables. Elles sont idéales pour essuyer des produits avant de les introduire en salle blanche.
  • Faites à base de tissu non tissé, hydroentangle en polyester/cellulose robuste et durable
  • Lingettes économiques et légères, idéales pour essuyer et absorber les déversements dans les environnements de salles blanches ; excellentes pour une utilisation dans les applications moins critiques
  • Exceptionnellement absorbantes en termes de rapport poids/capacité
  • Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
  • Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
  • Recommandées dans les environnements de salle blanche, de classe ISO 6 et plus
  • Nettoyage général dans les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux et d’autres industries similaires
  • Conçues pour être des applications non abrasives
Informations sur la commande
Poids de base :54,2 g/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10 cm
Matériau Polyester Cellulose
Absorbance Intrinsèque : 6,4ml/g ; Extrinsèque : 356 ml/m²
Poids de base 57
Certifications/Conformité Classe ISO 6
Dimensions (L x l) 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche