Learn More
Contec™ Lingettes tissées thermoscellantes Amplitude™ de poids standard
GREENER_CHOICE
Code produit 17983752 Tous les produits Contec Produits
Change view
Click to view available options
Quantité d’emballage:
75 lingettes/sachet, 16 sachets/carton.
Conditionnement:
1200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage unitSize
17983752 75 lingettes/sachet, 16 sachets/carton. 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17983752 Fournisseur Contec™ Code fournisseur AMVS0001
Nettoyage efficace des surfaces sans les rayer. Les lingettes tissées thermoscellantes Contec™ Amplitude™ de poids standard sont fabriquées avec un tissu tissé à partir de filaments de polyester pour une surface douce et texturée.
  • Surface d’essuyage douce et texturée pour un nettoyage efficace sans rayures
  • Découpe au laser, ce qui permet de sceller les fibres sur les bords
  • Fabriquées à partir d’un tissu tricoté en polyester filamentaire
  • Emballées dans une salle blanche ISO de classe 4 pour réduire davantage la contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes thermoscellantes
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,86 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,86 cm
Matériau Polyester
Bords Découpe au laser
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage 75 lingettes/sachet, 16 sachets/carton.