Learn More
Interscience™ Anabac Deodorizing Capsules
Description
- Capsule dissolves during an autoclaving destruction cycle
- Capsule melts completely without leaving residue
- Eliminates unpleasant odors that can emerge from the autoclave
Specifications
Specifica
| Product Type | Autoclave Capsule |
| Bristle Material | Plastic |
| Color-coded | Yes |
| Form | Capsules |
| Handle Material | Plastic |
| Handle Type | Cap |
| Scent | Citrus |
| Sterility | Non-sterile |
| Appearance | Yellow |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?