Learn More
Fisherbrand™ Agitateur vortex analogique
Code produit 15786959 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
300 à 2500 tr/min
Tension:
230 V
Ampérage:
0,6 A
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Tension Ampérage Conditionnement
15786959 300 à 2500 tr/min 230 V 0,6 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15786959
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Comprend une tête de coupelle et une tête de 3 po avec couvercle. Les unités sont fournies avec un cordon à 3 fils de 183 cm (72 po) et une fiche (les appareils 230 V sont fournis avec une fiche de type européen et des adaptateurs UK et CH).
Contrôle analogique à vitesse variable qui permet un démarrage à bas régime pour une agitation douce ou un mélange à grande vitesse pour une agitation au vortex vigoureuse des échantillons.
Le contrôle analogique à vitesse variable vous permet de réaliser un démarrage à bas régime pour une agitation douce ou un mélange à grande vitesse pour une agitation au vortex vigoureuse de vos échantillons.
Contrôle analogique à vitesse variable qui permet un démarrage à bas régime pour une agitation douce ou un mélange à grande vitesse pour une agitation au vortex vigoureuse des échantillons.
  • Utilisé pour les flacons, béchers, tubes et microplaques
  • Mélangeur à mode tactile avec interrupteur trois positions
  • Orbite : 4,9mm
  • Bouton de vitesse : Variable de 1 à 10 graduations
  • Vitesse variable : 300 à 3 200 tr/min
  • L x l x H : 20,2 x 12,1 x 12,7 cm (8 x 4,75 x 5 po)
  • La vitesse maximale varie en fonction de l’accessoire utilisé
  • garantie 5 ans
Garantie
Garantie limitée pièces et main d’œuvre de 5 ans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 4,9 mm
Vitesse de rotation 300 à 2500 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 0,6 A, 135 W
Tension 230 V
Puissance 135 W
Ampérage 0,6 A
Type de produit Agitateur Vortex
Certifications/Conformité CE, TUV
Type de prise US, prise EU, adaptateurs UK CH
Dimensions (L x l x H) 7,97 x 4,75 x 5 in (20,2 x 12,1 x 12,7 cm)
Hauteur (impériale) 5 in
Hauteur (métrique) 12,7 cm
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20,2 cm
Largeur (impériale) 4,75 po
Largeur (métrique) 12,1 cm
Poids à l’expédition (impériale) 10 lb
Poids à l’expédition (métrique) 4,5 kg
Poids (impériale) 10 lb
Poids (métrique) 4,5 kg
Type de contrôleur Interrupteur d’alimentation à 3 voies, analogique
Modèle Agitateur vortex analogique
Comprend Comprend une tête de coupelle et une tête de 3 po avec couvercle. Les unités sont fournies avec un cordon à 3 fils de 183 cm (72 po) et une fiche (les appareils 230 V sont fournis avec une fiche de type européen et des adaptateurs UK et CH).
Modes de fonctionnement Écran
Garantie et services 5 ans