Learn More
Fisherbrand™ Balances analytiques
Code produit 15927500 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
62 g
120 g
220 g
Étalonnage:
Externe
Interne
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Étalonnage Conditionnement
15927500 220 g Interne 1 pièce
15987490 62 g Interne 1 pièce
15977490 62 g Externe 1 pièce
15907500 120 g Interne 1 pièce
15997490 120 g Externe 1 pièce
15917500 220 g Externe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15927500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00€
    1041.33€ / 1 pièces
    Économisez 988.67€
    48% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dotées d’une connectivité RS232 pour faciliter la communication, d’un affichage rétroéclairé et d’une interface simple pour un fonctionnement aisé, ces balances sont parfaitement adaptées à votre lieu de travail.
  • Grand pare-vent avec portes supérieure et latérale coulissantes
  • Connectivité RS-232 standard pour un transfert de données facile
  • Plateforme en acier inox
  • Deux pieds réglables qui permettent à l’utilisateur de mettre à niveau la balance
  • Indicateur de niveau initial : pas besoin de regarder à l’arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
  • Conception intelligente et construction durable : faible encombrement qui permet d’économiser de l’espace sur les paillasses tout en offrant une grande surface de pesée
  • Conçu pour un fonctionnement simple grâce à un affichage et une interface faciles à utiliser
  • Boucle de sécurité du verrouillage du calibrage à l’arrière de la balance
  • Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage
  • Adaptateur secteur inclus
  • Certifications : FCC, CE
  • Garantie de deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Interne
Certifications/Conformité Conformité BPL avec imprimante optionnelle
Type de connexion RS232
Capacité 220 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,0001 g
Comprend Adaptateur secteur
Linéarité 0,0002 g
Poids min. de l’échantillon 200 mg
Modèle FAS224
Reproductibilité 0,0001 g
Temps de stabilisation 4 s
Type Balance analytique
Garantie 2 ans
Modes de pesée Pesée, Comptage de pièces, Pesée en pourcentage
Dimensions (P x L x H) 317 x 201 x 303 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 90 mm
Alimentation électrique 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Ampérage 0,5 A
Fréquence 50/60 Hz