Learn More
Angiotensin II human, MedChemExpress
Descripción
Angiotensin II human plays a central role in regulating human blood pressure, which is mainly mediated by interactions between Angiotensin II and the G-protein-coupled receptors (GPCRs) Angiotensin II type 1 receptor (AT1R) and Angiotensin II type 2 receptor (AT2R). Angiotensin II human stimulates sympathetic nervous stimulation, increases aldosterone biosynthesis and renal actions. Angiotensin II human induces growth of vascular smooth muscle cells, increases collagen type I and III synthesis in fibroblasts, leading to thickening of the vascular wall and myocardium, and fibrosis. Angiotensin II human also induces apoptosis. Angiotensin II induces capillary formation from endothelial cells via the LOX-1 dependent redox-sensitive pathway.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Angiotensin II human |
| CAS | 4474-91-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C50H71N13O12 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Angiotensin II Ang II DRVYIHPF |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (95.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (47.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(N[C@@H](CC2=CNC=N2)C(N3[C@@H](CCC3)C(N[C@@H](CC4=CC=CC=C4)C(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[C@H](CC(O)=O)N |
| Molecular Weight (g/mol) | 1046.18 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?