Learn More
Fisherbrand™ Poinçon d’oreille pour animaux
Code produit 16543062 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2 mm
Modèle:
Style pince
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Modèle Conditionnement
16543062 2 mm Style pince 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16543062
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces instruments sont disponibles dans plusieurs types, notamment des poinçons de type pouce, de style pince ou de style ciseaux.
Les poinçons d’oreille pour animaux Fisherbrand™ sont fabriqués en acier inoxydable résistant à la corrosion, série 400 ASTM (899-94). Ces instruments sont disponibles dans plusieurs types, notamment des poinçons de type pouce, de style pince ou de style ciseaux. Les poinçons de style pince et de style ciseau sont dotés d’une poignée plus longue pour une meilleure prise en main et une meilleure manipulation.
  • Acier inox de grade chirurgical
  • Passivé(e)
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation Gamma / ETO / Autoclavable
Certifications
ISO 9001-02, BPF, BPFa
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications ISO, BPFa
Couleur Argent
Structure Acier inox de grade chirurgical
À utiliser avec (application) Oreille d’animal
Type Poinçon de laboratoire
Qualité Premium
Matériau Acier inoxydable
Méthode de stérilisation Gamma / ETO / Autoclave
Modèle Style pince
Longueur (impériale) 4,25 in
Longueur (métrique) 10,8 cm
Diamètre (impériale) 0,04 in
Diamètre (impériale) de la tubulure 0,08 in
Diamètre (métrique) 2 mm