Learn More
Anti-JAK2 (phospho Y1007 + Y1008) + JAK1 (phospho Y1034 + Y1035) antibody [E132], Abcam
Tienda Abcam ProductosDescripción
Rabbit Recombinant Monoclonal JAK2 phospho Y1007 + Y1008 antibody. Suitable for IHC-P, ELISA, Dot, WB, ICC/IF, Flow Cyt (Intra) and reacts with Human, Synthetic peptide, Mouse, Rat samples. Cited in 304 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | JAK2 pY1007 + Y1008 (JAK2) |
| Applications | Dot Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE), Western Blot |
| Cellular Localization | Endomembrane system; Peripheral membrane protein; Cytoplasm; Nucleus |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | E132 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA |
| Gene | JAK2 |
| Gene Accession No. | O60674 |
| Host Species | Rabbit |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.