Learn More
Clark Scientific™ Plateaux de rétention anti-statiques en polystyrène
Code produit 12928837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
475 x 360 mm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12928837 475 x 360 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12928837 Fournisseur Clark Scientific™ Code fournisseur AT1PK25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.96€
    80.10€ / 25 pièces
    Économisez 12.86€
    13% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polystyrène antistatique à impact élevé, ces plateaux de rétention sont parfaits dans la plupart des environnements de recherche, scientifiques, de laboratoire et autres.
  • En polystyrène antistatique à impact élevé
  • Profondeur suffisante pour contenir en toute sécurité même les déversements de liquides les plus importants
  • Essuyage pour une utilisation répétée
Spécification
Dimensions (L x l) 475 x 360 mm