Learn More
Antimony(III) bromide, 99%
Product Code. 11378688
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11378688 250 g 250g
11368688 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11378688 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041573.30
 Restricted Item
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimony(III) bromide is used in the synthesis of antimony compounds, in semiconductors and chemical analysis. It acts as a fire retardant in polyethylene polymers, as mordant and in dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-61-9
Molecular Formula Br3Sb
Molecular Weight (g/mol) 361.472
MDL Number MFCD00016317
InChI Key RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC Name tribromostibane
SMILES Br[Sb](Br)Br
Spezifikation
Boiling Point 280°C
Melting Point 96.6°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Odor Characteristic
Refractive Index 1.74
Sensitivity Moisture sensitive
Appearance White powder
Assay Percent Range 99%
Density 4.148
Solubility Information Soluble in alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform,dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid and carbon disulfide.
Formula Weight 361.48
Chemical Name or Material Antimony(III) bromide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.