Learn More
Fisherbrand™ Graisse Apiezon
Code produit 12991141 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Type de produit:
Graisse AP101
L Grease
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
12991141 50 g Graisse AP101 50g
12961141 50 g L Grease 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12991141
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lubrifier les pompes avec cette graisse. La graisse Fisherbrand™ Apiezon est conçue pour une utilisation avec les pompes à palettes Fisherbrand™.
  • Graisse Apiezon
  • Pour un usage général dans des pompes à palettes Fisherbrand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Graisse AP101
À utiliser avec (application) Pour un usage général dans des pompes à vide rotatives
Pression 20°C <10-5 torr
Quantité 50 g
Température (métrique) -40°C à +180°C