Description
Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces
Les flacons de drosophile Fisherbrand sont disponibles en polystyrène transparent, en polypropylène translucide et flexible et en résine K pratiquement incassable. Ces flacons sont dotés d’un fond plat et d’une paroi droite pour permettre une mise en rack, un remplissage et un empilement pratiques. disponibles en vrac ou dans un compartiment pratique, 10x Configuration du pack de 10 platines.
Flacons en polypropylène
- Translucides et flexibles
- Autoclavable
- Excellente clarté pour une visibilité optimale
- Non autoclavables
- Très flexible, pratiquement incassable
- Non autoclavables
Flacons de culture en verre, boîte standard
- Verre borosilicaté de type 1, N-51A.
- Conditionnés dans des plateaux en carton avec séparateurs de flacons individuels
- Disponibles en styles à col étroit ou large
- construit à partir de polystyrène, K-Resin™ ou en polyéthylène
- Les flacons en résine K et en polypropylène sont pratiquement incassables, résistent aux rayures et aux chocs ; les flacons en polystyrène et en résine K présentent une clarté similaire au verre
- Les flacons en polypropylène sont autoclavables ; le polystyrène et la résine K ne sont pas autoclavables
Informations sur la commande
Les flacons conditionnés en vrac sont disposés sur plusieurs niveaux : par boîtier et positionnés en orientant toutes les extrémités ouvertes orientées de la même façon. Les flacons emballés dans des plateau sont emballés sous rétractable dans un comparti
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (impériale) externe | 1,15 in |
| Diamètre (métrique) externe | 29,21 mm |
| À utiliser avec (application) | Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces |
| Hauteur (impériale) | 3,74 in |
| Hauteur (métrique) | 95 mm |
| Type de bouche | Large |
| Matériau | K-Resin |
| Type | Flacon Drosophila ; emballé sur plateau |