Learn More
Fisherbrand™ Plateaux et séparateurs pour flacons de culture
Code produit 10149701 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Plateau pour flacons larges
À utiliser avec (équipement):
Pour flacons larges (28,5 x 95 mm)
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10149701 Plateau pour flacons larges Pour flacons larges (28,5 x 95 mm) 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10149701
Expédition estimée: 01-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accueillir des fioles de diamètre étroit ou large.
  • Les plateaux en carton sont équipés de séparateurs à alvéoles
  • Configuration des rangées : 25 x 25 cm (10 × 10 po)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Pour flacons larges (28,5 x 95 mm)
Comprend Séparateurs
Matériau Carton
Type Plateau pour flacons larges