Learn More
Fisherbrand™ Agitateur chauffant ARE 5
Code produit 17882017 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE / UK
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
17882017 UE / UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17882017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    268.24€ / 1 pièces
    Économisez 37.76€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'agitateur chauffant robuste ARE 5 est conçu pour garantir sécurité, agitation puissante et excellent chauffage pour les applications de base dans les laboratoires industriels et universitaires.
L'ARE 5 est l'agitateur chauffant d'entrée de gamme qui est devenu une référence pour de nombreux laboratoires dans le monde entier, allant des universités et des centres de recherche aux laboratoires industriels.
FIABLE ET ROBUSTE
  • Disque isolant pour protéger les pièces internes
  • La plaque supérieure en alliage d'aluminium de 135 mm de diamètre assure une excellente homogénéité de température et un transfert de chaleur optimal sur toute la surface.
  • Deux voyants lumineux informent en permanence l'opérateur lorsque le chauffage est en marche et que la température est supérieure à 50 °C.
  • Remue jusqu'à 15 L de 100 à 1500 tr/min avec SpeedServo™ contre-réaction
  • Moteur sans balais assurant puissance et résistance dans le temps
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Fonctions de sécurité Icono iluminado (cuando la temperatura es superior a 50° C)
Matériau du corps CSS ;
Type de contrôleur Analogique
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) Température ambiante à 310° C
Température (impériale) Temperatura ambiente a 590° F
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 630 W
Poids (impériale) 3.75 lb.
Poids (métrique) 1.7 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 15 L
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 15 L
Plage d’agitation 100 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 160 x 270 x 85 mm
Affichage Analogique