Description
- Agitateur magnétique chauffant de pointe conçu pour la précision, la sécurité et l'efficacité
- Interface moderne avec boutons tactiles capacitifs et panneau en verre trempé pour une navigation facile
- Rampes de température et fonctions de temporisation avancées pour un contrôle total des réactions
- FAST et les modes de thermorégulation FINE lors de l'utilisation de sondes Pt100/Pt1000
- CerAlTop™ Cette plaque allie résistance chimique et excellente conductivité thermique.
- Le moteur sans balais permet un brassage puissant et sans entretien jusqu'à 20 L ( H₂O ).
- Large plage de vitesses (30 à 1700 tr/min) avec SpeedServo™ pour une performance d'agitation constante
- L'indicateur de variation de viscosité assure un suivi précis de la réaction
- Modes d'agitation automatique et intermittente pour une flexibilité accrue du flux de travail
- Velp Plateforme cloud Ermes pour la surveillance et le contrôle à distance via appareils mobiles
- USB Connexion permettant un enregistrement et un transfert faciles des données vers un PC ou une clé USB
- Dispositifs de sécurité multiples : Verrouillage de sécurité, alarme de sonde, protection contre la surchauffe
- Avertissement de surface chaude au-dessus °de 50 °C, même lorsque l'appareil est éteint
- Protection IP42 et garantie de 3 ans (enregistrement requis)
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Aluminium à revêtement en céramique |
| Tension | 230 V |
| Comprend | Plaque chauffante uniquement |
| Fonctions de sécurité | Bouton de verrouillage |
| Fonctions d’agitation | Autoinversion (5 secondes à 99 h 59 min.), Mode intermittent (5 s à 99 h 59 min.), Direction de rotation réglable (dans le sens horaire et antihoraire) |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Type de contrôleur | Numérique |
| Modèle | AREX 5 Avance |
| Caractéristiques de la semelle | Minuteur (1 sec. 99 h 59 min.), mesure de la tendance de la viscosité, rampes jusqu'à 9 températures et jusqu'à 9 vitesses |
| Longueur (impériale) | 10,6 in |
| Afficher plus |