Learn More
Fisherbrand™ AREX Agitateur chauffant numérique à 5 éléments
Code produit 17812027 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE / UK
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
17812027 UE / UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17812027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00€
    388.95€ / 1 pièces
    Économisez 56.05€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
AREX Agitateur chauffant numérique à 5 éléments avec CerAlTop La plaque assure une thermorégulation précise du fluide, une sécurité élevée et une fiabilité maximale.
THERMORÉGULATION PRÉCISE AVEC SONDES DE TEMPÉRATURE EXTERNES ET VTF NUMÉRIQUE
  • Des solutions idéales pour les applications thermosensibles dans de nombreux laboratoires industriels et universitaires.
  • Thermorégulation précise du milieu grâce à la sonde supplémentaire Pt100/Pt1000 (±1,0 °C) et thermorégulateur numérique VTF (±0,5 °C)
  • Plage de thermorégulation de la température ambiante jusqu'à 300 °C.
UN AGITEUR DE PLAQUE CHAUDE SÛR CONÇU POUR DURER
  • Le disque isolant protège les composants électroniques internes pour résister même aux environnements et applications les plus difficiles (protection IP 42).
  • Un voyant lumineux indique en permanence à l'opérateur que le chauffage est en marche et un message de sécurité relatif aux surfaces chaudes s'affiche lorsque la température dépasse 50 °C, même lorsque l'appareil est éteint.
  • Le plateau de 135 mm de diamètre est protégé des produits chimiques et des rayures par un revêtement ultra-résistant. CeAlTop™ revêtement céramique
AGITATION PUISSANTE POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE LABORATOIRE
  • Moteur sans balais assurant puissance et résistance dans le temps
  • Ce mélangeur agite jusqu'à 20 L à une vitesse de 50 à 1500 tr/min, ce qui rend cette série adaptée aux applications à basse et haute vitesse.
  • SpeedServo™ La technologie de contre-réaction maintient la vitesse constante malgré les variations de viscosité.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium à enrobage Ceramique
Tension 230 V
Fonctions de sécurité En pantalla (cuando la temperatura es superior a 50 °C)
Matériau du corps CSS ;
Type de contrôleur Numérique
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) Température ambiante à 310° C
Température (impériale) Temperatura ambiente a 590° F
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 630 W
Poids (impériale) 3.75 lb.
Poids (métrique) 1.7 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 20 L
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 160 x 85 x 270 mm
Affichage Numérique