Learn More
Velp Scientifica™ AREX Système numérique à 5 niveaux
Code produit 17838484 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Sonde PT100
Sonde Pt100, tige, pince
Thermorégulateur numérique VTF
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17838484 Sonde Pt100, tige, pince 1 pièce
17828484 Sonde PT100 1 pièce
17848484 Thermorégulateur numérique VTF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17838484 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur SC20500580
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le AREX Le système numérique 5 est un agitateur chauffant numérique avec CerAlTop plaque assurant une thermorégulation précise du fluide, une sécurité élevée et une fiabilité maximale.
UN AGITEUR DE PLAQUE CHAUDE SÛR CONÇU POUR DURER
  • Les composants électroniques internes sont protégés par un disque isolant afin de résister même aux environnements et applications les plus exigeants (protection IP 42).
  • Un voyant lumineux indique en permanence à l'opérateur que le chauffage est en marche et un message de sécurité relatif aux surfaces chaudes s'affiche lorsque la température dépasse 50 °C, même lorsque l'appareil est éteint.
  • Le plateau de 135 mm de diamètre est protégé des produits chimiques et des rayures par un revêtement ultra-résistant. CeAlTop™ revêtement céramique
THERMORÉGULATION PRÉCISE POUR UNE REPRODUCTIBILITÉ ÉLEVÉE
  • Des solutions idéales pour les applications thermosensibles dans de nombreux laboratoires industriels et universitaires.
  • Thermorégulation précise du milieu avec sonde Pt100/Pt1000 (±1,0 °C) et thermorégulateur numérique VTF (±0,5 °C).
  • Plage de thermorégulation de la température ambiante jusqu'à 300 °C.
AGITATION PUISSANTE POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE LABORATOIRE
  • Moteur sans balais assurant puissance et résistance dans le temps
  • Ce mélangeur agite jusqu'à 20 L à une vitesse de 50 à 1500 tr/min, ce qui rend cette série adaptée aux applications à basse et haute vitesse.
  • SpeedServo™ La technologie de contre-réaction maintient la vitesse constante malgré les variations de viscosité.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium à revêtement en céramique
Tension 230 V
Comprend Sonde Pt100, tige, pince
Fonctions de sécurité Más de 50 °C (alarma de sobretemperatura superior a 330 °C)
Matériau du corps aluminium (corps), technopolymère (boîtage)
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) 50 °C à 310 °C
Température (impériale) 12 2 °F à 590 °F
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 630 W
Poids (impériale) 3.75 lb.
Poids (métrique) 1.7 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Rond
Charge max. d’échantillons Jusqu’à 20 l
Type de bouchon EU, UK
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 160 x 270 x 85 mm
Certifications/Conformité CE
Affichage LED