Learn More
Fisherbrand™ Système d’agitation AREX 5 avec sonde VTF
Code produit 17862017 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE / UK
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
17862017 UE / UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17862017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.00€
    570.01€ / 1 pièces
    Économisez 113.99€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Polyvalent AREX Système d'agitation à plaque chauffante à 5 éléments avec CerAlTop™ La plaque comprend un thermorégulateur numérique VTF pour le contrôle direct de la température du liquide.
THERMORÉGULATION PRÉCISE AVEC THE RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE NUMÉRIQUE VTF
  • La connexion au régulateur de température numérique VTF assure un contrôle précis et direct de la température du liquide.
  • La plaque supérieure en alliage d'aluminium de 135 mm de diamètre garantit une excellente homogénéité de température et un transfert de chaleur optimal sur toute la surface.
FACILE À UTILISER ET SÛR
  • Deux voyants lumineux informent en permanence l'opérateur lorsque le chauffage est en marche et que la température est supérieure à 50 °C.
  • Disque isolant pour protéger les pièces internes
  • Le plateau de 135 mm de diamètre est protégé des produits chimiques et des rayures par un revêtement ultra-résistant. CerAlTop™ revêtement céramique
  • Certifié IP42
PERFORMANCES D'AGITATION PUISSANTES POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE LABORATOIRE
  • Moteur sans balais puissant assurant puissance et résistance dans le temps et brassant des volumes jusqu'à 20 litres (H2O )
  • Vitesse d'agitation de 100 à 1500 tr/min
  • SpeedServo™ Technologie de compensation du couple assurant une vitesse constante même en cas de changement de viscosité du fluide
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium à enrobage Ceramique
Tension 230 V
Comprend VTF
Fonctions de sécurité Icono iluminado (cuando la temperatura es superior a 50° C)
Matériau du corps CSS ;
Type de contrôleur Analogique
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) Température ambiante à 310° C
Température (impériale) Temperatura ambiente a 590° F
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 630 W
Poids (impériale) 3.75 lb.
Poids (métrique) 1.7 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 20 L
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 100 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 160 x 85 x 270 mm
Affichage Numérique