Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à plaque chauffante AREX, 370°C, aluminium
Code produit. 15369664 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15369664
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plage d’agitation : 1 500 tr/min ; Taille : 6,1 po de dia.
  • Uniformité de température exceptionnelle grâce à la plaque chauffante en alliage d’aluminium CerAlTop™
  • Excellente résistance aux produits chimiques, aux rayures et aux abrasions de surface
  • Température maximale de 370°C
  • Accepte des flacons de 20 litres maximum
  • Régulation électronique de la vitesse jusqu’à 1500 tr/min
  • Excellent contrôle de la vitesse, même à faible vitesse
  • SpeedServo™ assure une vitesse constante même quand la viscosité change
  • Aimant d’entraînement de type PCM haute puissance
  • Conçu pour une durée de vie optimale et garanti 3 ans
  • Connexion pour thermorégulateur numérique VTF Vertex pour le contrôle direct de la température
  • VTF comprend un minuteur pour un fonctionnement sans surveillance et une productivité accrue
  • Connexion pour thermorégulateur numérique sans fil VTF EVO
  • VTF EVO permet la gestion de la thermorégulation directement à partir du PC. Système d’enregistrement de données avec rampes et réglage des points de consigne.
  • Disponible indépendamment ou emballé avec le thermorégulateur numérique VTF Vertex
  • Protection IP 42 du panneau de commandes contre les projections de liquide grâce à une cannelure d’écoulement
  • Communication claire : le panneau avant affiche les °C et tr/min
  • Interface LED enrichie pour les alarmes
  • Panneau de commandes incliné pour faciliter l’accès et la visibilité
  • AluBlocks™ maximise le contrôle de la température et réduit les temps de manipulation
  • Traitez différents tubes en associant des dispositifs AluBlocks™
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Matériau du corps Aluminium peint à l’époxy
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz, 630 W
Modèle AREX
Caractéristiques de la semelle Excellente résistance aux produits chimiques, aux rayures et aux abrasions de surface
Dimensions 6,1 in de diamètre
Hauteur (métrique) 115 mm
max. (métrique) Température ambiante à 370°C
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 165 mm
Puissance 630 W
Poids (métrique) 2,6 Kg
Type Agitateur
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 0 à 1 500 tr/min
Certifications/Conformité CEI EN 60529, IP 42