Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à plaque chauffante AREX avec VTF, 370°C, aluminium
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
Description
Performance d’excellence
- Uniformité de température exceptionnelle grâce à la plaque chauffante en alliage d’aluminium CerAlTop™
- Excellente résistance aux produits chimiques, aux rayures et aux abrasions de surface
- Température maximale de 370°C
- Accepte des flacons de 20 litres maximum
- Régulation électronique de la vitesse jusqu’à 1500 tr/min
- Excellent contrôle de la vitesse, même à faible vitesse
- SpeedServo™ assure une vitesse constante même quand la viscosité change
- Aimant d’entraînement de type PCM haute puissance
Résultats fiables
- Connexion pour thermorégulateur numérique VTF Vertex pour le contrôle direct de la température
- VTF comprend un minuteur pour un fonctionnement sans surveillance et une productivité accrue
Format pratique
- Disponible indépendamment ou emballé avec le thermorégulateur numérique VTF Vertex
- Protection IP 42 du panneau de commandes contre les projections de liquide grâce à une cannelure d’écoulement
- Communication claire : le panneau avant affiche les °C et tr/min
- Interface LED enrichie pour les alarmes
Conception ergonomique
- Panneau de commandes incliné pour faciliter l’accès et la visibilité
- AluBlocks™ maximise le contrôle de la température et réduit les temps de manipulation
- Traitez différents tubes en associant des dispositifs AluBlocks™
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Aluminium |
| Tension | 230 V |
| Comprend | Avec VTF |
| Matériau du corps | Aluminium peint à l’époxy |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 à 60 Hz, 630 W |
| Modèle | AREX |
| Caractéristiques de la semelle | Excellente résistance aux produits chimiques, aux rayures et aux abrasions de surface |
| Dimensions | 6,1 in de diamètre |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| max. (métrique) | Température ambiante à 370°C |
| Afficher plus |