Learn More
Sartorius Sachet arium™ mini de 5 litres
Code produit 15505153 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes de production d’eau ultrapure Arium Mini et Arium Mini-plus
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15505153 Systèmes de production d’eau ultrapure Arium Mini et Arium Mini-plus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15505153 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OCBS5S
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les systèmes de production d’eau ultrapure arium mini et arium mini plus
  • Remplacement du sachet arium facile et rapide
  • Remplacement d’un sachet simple en moins de 5 min
  • Pas d’utilisation d’agents de nettoyage requise et sécurité de l’utilisateur renforcée 
  • Optimise le stockage de l’eau pure grâce au système fermé
  • Matériau évitant un biofilm permanent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Description Accessoire pour système d’eau ultra-pure Sartorius arium™ mini, sachet de rangement
À utiliser avec (équipement) Systèmes de production d’eau ultrapure Arium Mini et Arium Mini-plus
Type Sachet, 5 L
Matériau S71, film haute barrière aux gaz 6 couches
Largeur (impériale) 12.9 in
Largeur (métrique) 33 cm
Hauteur (impériale) 15,7 in
Hauteur (métrique) 40 cm